Learn More
Heathrow Scientific™ Kanülenbehälter, 1 Liter
Artikelnummer. 16350706 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
18 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16350706 1 l 18 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16350706 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS120177
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Sharps Container ist einfach bedien- und transportierbar und bietet eine sichere Entsorgung von Spritzen, Nadeln und anderen kleinen spitzen Gegenständen.
  • Auf einer Seite deutlich mit der Biogefahr-Warnung gekennzeichnet
  • Ermöglicht die sichere Entsorgung von Spritzen, Nadeln und anderen kleinen spitzen Gegenständen
  • Stapelbar für weniger Bedarf an Lagerplatz vor der Verwendung
  • Durchsichtiger Deckel zur Kontrolle des Füllstands
  • Der zeitweilig oder endgültig verschließbare Schiebedeckel sorgt für mehr Schutz und Sicherheit
  • Der integrierte Nadelentfernungsanschluss verhindert direkten Kontakt mit scharfen Gegenständen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Verschlusstyp Schieber oben
Verschlussfarbe Transparent
Kapazität (angloamerikanisch) 1 qt.
Farbe Rot
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Höhe (metrisch) 19,2 cm
Länge (metrisch) 11,5 cm
Modell HS120177
Stapelbar Ja
Breite (metrisch) 11,5 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Enthält Behälter und Deckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Scharfe Gegenstände
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Material Polypropylen
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände