Learn More
Sharpsafe™ Sharpsafe™ -Behälter für spitze und scharfe biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen
Artikelnummer. 11930368
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
7 l
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11930368
Marke: Sharpsafe™ SHA4110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe biologische Gefahrenstoffe aus Polypropylen erleichtern die sichere Entsorgung von Abfällen aus dem Gesundheitswesen.
  • Polypropylen
  • 50/Packung
  • Gelb
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 l
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 382 mm
Länge (metrisch) 175 mm
Menge 50/Packung
Breite (metrisch) 175 mm