Learn More
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter
Artikelnummer. 10268894
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.3 l
0.45 l
0.6 l
3 l
Höhe (metrisch):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10268894
Marke: SharpSafe™ SHA41707610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die gelben SharpSafe™ Behälter aus Polypropylen eignen sich zur Aufnahme von scharfkantigen, scharfen oder spitzen Abfällen und Gegenständen.
  • Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
  • Gelb
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.45 l
Zertifizierung/Konformität Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004
Verschlusstyp Klappdeckel
Verschlussfarbe Durchscheinend
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 103 x 50 x 169 mm
Höhe (metrisch) 169 mm
Länge (metrisch) 103 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 40 x 30 mm
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 50 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Klappdeckel, Griff
Material Polypropylen