Learn More
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter
Artikelnummer. 11984676
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.3 l
0.45 l
0.6 l
3 l
Höhe (metrisch):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11984676 3 l 205 mm 50 Stück
11999017 0.6 l 221 mm 100 Stück
11969157 0.3 l 130 mm 100 Stück
11989017 0.45 l 169 mm 100 Stück
10268894 0.45 l 169 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11984676 Lieferant SharpSafe™ Lieferanten-Nr. SHA4145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.65 €
    204.00 € / 50 Stück
    Sparen 122.65 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die gelben SharpSafe™ Behälter aus Polypropylen eignen sich zur Aufnahme von scharfkantigen, scharfen oder spitzen Abfällen und Gegenständen.
  • Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
  • Gelb
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Zertifizierung/Konformität Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004
Verschlusstyp Klappdeckel
Verschlussfarbe Durchscheinend
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 197 x 120 x 205 mm
Höhe (metrisch) 205 mm
Länge (metrisch) 197 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 55 x 50 mm
Menge 50/Packung
Breite (metrisch) 120 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Klappdeckel, Griff
Material Polypropylen