Learn More
Sharpsafe™ Polypropylen-Behälter für nicht-medizinische, spitze und scharfe Abfälle
Artikelnummer. 12953525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
13 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12953525
Marke: Sharpsafe™ 41602410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken. Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe nichtmedizinische Abfälle aus Polypropylen erfüllen die UN-Normen für den Transport gefährlicher Güter.
  • UN-zugelassen
  • Sharpsguard
  • Rechteckige Form
  • Einfache Montage
  • Gelb mit orangefarbenen Deckeln
  • Entspricht BS 7320:1990, UN 3291
  • Polypropylen zur Verbrennung oder alternativen Behandlung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Zertifizierung/Konformität BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb, orange
Modell 4160
Menge Je 1
Enthält Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken
Material Polypropylen