Learn More
Sharpsafe™ Polypropylen-Behälter für nicht-medizinische, spitze und scharfe Abfälle
Beschreibung
- UN-zugelassen
- Sharpsguard
- Rechteckige Form
- Einfache Montage
- Gelb mit orangefarbenen Deckeln
- Entspricht BS 7320:1990, UN 3291
- Polypropylen zur Verbrennung oder alternativen Behandlung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 13 l |
| Zertifizierung/Konformität | BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Gelb, Orange |
| Modell | 4115 |
| Menge | Je 1 |
| Enthält | Closure |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken |
| Material | Polypropylen |