Learn More
SHARPSGUARD™ cyto Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12332449
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
176 L x 45 B x 285 H (mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12332449
Marke: Daniels Healthcare DD605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein optimaler Allzweckbehälter für spitze und scharfe sowie zytotoxische und zytostatische Abfälle. Der Sharpsguard™ cyto 5 Mehrzweck-Abfallbehälter 3.98 l ermöglicht maximale Kapazität in kleinen Arbeitsbereichen.
  • Lieferung mit saugfähiger Unterlage
  • Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
  • Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
  • Alle mit klaren britischen Standardmarkierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Typ Behälter
Material Polypropylen
Form Rund
Kapazität (metrisch) 5 l
Zur Verwendung mit Ideal für zytotoxische und zytostatische Abfälle, die gemäß den Vorschriften von anderem Abfällen aus Gesundheitseinrichtungen getrennt zu entsorgen sind
Abmessungen (L x B x H) 176 L x 45 B x 285 H (mm)
Länge (metrisch) 176 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 285 mm