Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Artikelnummer. p-7237447
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9,27 L
17,86 L
Höhe (metrisch):
250 mm
345 mm
Länge (metrisch):
280 mm
330 mm
Öffnungsgröße (metrisch):
148 x 78 mm (L x B)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12372439
Marke: Daniels Healthcare™ DD476OL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Containers are for disposal of sharps uncontaminated by medicinal products. Features include a robust pail handle for easy transportation and a wide aperture for easy insertion of larger items.
  • Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
  • Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit dicken Wänden
  • Weite Öffnung für ein ökonomisches und praktisches Entsorgen von großen Gegenständen
  • Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
  • Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9,27 L
Zertifizierung/Konformität BS 7320: 1990, ISO 9002
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb, orange
Höhe (metrisch) 250 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 148 x 78 mm (L x B)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Öffnung 275 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sharps-Behälter
Material Polypropylen
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände