Learn More
Sharpsguard™ pharmi Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12312449
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21,01 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12312449
Marke: Daniels Healthcare DD220
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein optimaler Allzweckbehälter für pharmazeutische Abfälle zur Entsorgung medizinischer Abfälle in der Originalverpackung. Der Sharpsguard™ pharmi 22 Mehrzweck-Abfallbehälter 21.01 l wird mit montiertem Deckel geliefert.
  • Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
  • Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
  • Mit klaren britischen Standard-Markierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 21,01 L
Zertifizierung/Konformität BS 7320: 1990, ISO 9002
Verschlusstyp Deckel
Farbe Blau
Höhe (metrisch) 345 mm
Länge (metrisch) 330 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 148 x 78 mm (L x B)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere Einsammlung, den Transport und die Entsorgung von klinischem Abfall in Originalverpackung, z. B. Tabletten oder Flaschen
Material Polypropylen