Learn More
Sharpsguard™ Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17,86 L
Beschreibung
- Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
- Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit dicken Wänden
- Weite Öffnung für ein ökonomisches und praktisches Entsorgen von großen Gegenständen
- Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
- Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 17,86 L |
| Zertifizierung/Konformität | BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 345 mm |
| Länge (metrisch) | 330 mm |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 148 x 78 mm (L x B) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Theater, Labore und Schleusenräume mit hohem Abfallaufkommen im Gesundheitswesen |
| Material | Polypropylen |