Learn More
Sharpsguard™ Mehrzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12943495
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12943495
Marke: Daniels Healthcare DD473YL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der robuste Eimergriff erleichtert den Transport, und die breite Öffnung erleichtert das Einfüllen von größeren Gegenständen. Der gelbe Sharpsguard™ 7-Mehrzweckbehälter für 5.8 l für spitze und scharfe Abfälle mit Eimergriff eignet sich zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände, die mit medizinischen, aber nicht zytotoxischen oder zytostatischen Medizinprodukten verunreinigt wurden.
  • Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
  • Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit dicken Wänden
  • Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
  • Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 l
Zertifizierung/Konformität BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 205 mm
Länge (metrisch) 248 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Öffnung 246 mm
Enthält Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einfachen Transport
Material Polypropylen