missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHBG Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18706841 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18706841 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18706841

Marke: Novus Biologicals NBP241294AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SHBG Polyclonal antibody specifically detects SHBG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SHBG
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ABPTestosterone-estrogen-binding globulin, androgen binding protein, MGC126834, MGC138391, SBP, sex hormone-binding globulin, Sex steroid-binding protein, TeBG, Testis-specific androgen-binding protein, testosterone-binding beta-globulin, Testosterone-estradiol-binding globulin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human SHBG. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of SHBG. Amino Acid Squence: AEFNLRDIPQPHAEPW
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6462
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.