Learn More
Fibronectin, Sheep, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16041327
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16041327 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 16041327
Marke: Abnova PAB14906.1mL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Sheep polyclonal antibody raised against native Fibronectin.
Spezifikation
Antigen Fibronectin
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry, Immunodiffusion, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Radioimmune Assays (RIA)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Sheep polyclonal antibody raised against native Fibronectin.
Verdünnung ELISA (1:5000) Immunodiffusion (1:32) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In serum
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Native purified from human plasma Fibronectin.
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This antibody has a single antigen reactivity with minimal cross reactivity with other human plasma proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Liquid