Learn More
Sheep IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7113181
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
25 mL
250 mL (2 x 125 mL)
50 mL (2 x 25 mL)
Packungsgröße:
125 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18785808 25 mL 25 Milliliter
18723579 50 mL (2 x 25 mL) 50 Milliliter
18784098 125 mL 125 Milliliter
18717828 250 mL (2 x 125 mL) 250 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 18785808
Marke: R&D Systems VC006025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Donkey Polyclonal Antibody
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP Polymer
Verdünnung Immunohistochemistry
Zusammensetzung Supplied as a solution in PBS with preservative.
Gen-Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Sheep IgG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspezifität Detects heavy ( gamma ) chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin sheep serum proteins or IgG from human, mouse or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
Zielspezies Sheep
Inhalt und Lagerung 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG