Learn More
BOLA Sheets
Artikelnummer. 10003531
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
300 mm
600 mm
Dicke:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Dicke unitSize
10003531 150 mm 0,05 mm 1 Stück
10470342 300 mm 0,75 mm 1 Stück
10689981 300 mm 1,5 mm 1 Stück
10064800 600 mm 0,5 mm 1 Stück
10655601 600 mm 0,75 mm 1 Stück
10154731 600 mm 1 mm 1 Stück
10054860 150 mm 0,025 mm 1 Stück
10461371 300 mm 0,025 mm 1 Stück
10228590 300 mm 0,05 mm 1 Stück
10783491 300 mm 0,25 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10003531
Marke: BOLA S183308
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Spezifikation
Extinktion Non-absorbent
Breite (metrisch) 150 mm
Dicke 0,05 mm