Learn More
BOLA Sheets
Artikelnummer. 10470342
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
300 mm
600 mm
Dicke:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10470342
Marke: BOLA S180310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Spezifikation
Extinktion Non-absorbent
Breite (metrisch) 300 mm
Dicke 0,75 mm