Learn More
BTX™ TISSUE SLICE CHAMBER Glass Petri Dish w/PlatinumCh
Artikelnummer. 15467330
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
Bananenstecker auf Mikrograbber
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
15467330 Bananenstecker auf Mikrograbber 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15467330 Lieferant BTX™ Lieferanten-Nr. 450501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 €
    2328.72 € / 1 Stück
    Sparen 386.28 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kammern für die Verwendung mit dem Tissue Slice Platinum Kammerelektroden-Kit (Kat.-Nr. BTX450500)
  • Zubehör für Elektroporatoren
  • 7-mm- und 10-mm-Kammern erhältlich
  • Petrischale enthält eine Platinelektroden-Kammer
  • Stab geht über ihn zur kompletten Elektroporation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ex-vivo-Elektroporation
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 und Gemini X2
Material Platin
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Gewebeschnittkammer
Spannung 100 V
Beschreibung Petrischalen-Platinelektrode, nur Kammer, 10 mm, negativ
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.39 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge Je 1
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Mikrograbber
Schnittstelle Digitaler Anwender
Pulse Form Rechteckwelle
Erforderliches Zubehör Platinelektrodenstab (45-0492 oder 45-0502), Kabel (45-0503 und 45-0511)