Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultra-Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. 11386401 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300
Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500
Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600
Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11386401 Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700 1 Stück
11346401 Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300 1 Stück
11356401 Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400 1 Stück
11366401 Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500 1 Stück
11376401 Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11386401 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SK700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Maximieren Sie mit den Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränke die Lagerkapazität.
Maximieren Sie mit Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränke™ die Lagerkapazität. Für Thermo Scientific™ Tiefkühlschränke der Serien Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF und TSU.
Beschreibung: Einlegeboden Kit für Modell 88700 (beinhaltet einen Einlegeboden und Klammern)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Enthält ein Regal und Klemmen
Typ Einlegebodensatz
Einschübe 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700