Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 12908344 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
140 Boxen/7 Gestelle
Boxen (100/4 Racks)
Boxen (100/5 Racks)
Boxen (120/6 Racks)
Boxen (125/5 Racks)
Boxen (150/6 Racks)
Boxen (175/7 Racks)
Boxen (48/4 Racks)
Boxen (60/3 Racks)
Boxen (75/3 Racks)
Boxen (80/4 Racks)
Boxen (80/5 Racks)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Forma 88300; TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 13 Kubikfuß Volumen)
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 17 Kubikfuß Volumen)
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF700; HFU700T
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (13 cu.ft-Modelle)
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (17 cu.ft-Modelle)
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (23 cu.ft-Modelle)
TSX- und TDE-Serie
Anzahl Probengestelle:
3
4
5
6
7
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Anzahl Probengestelle unitSize
12908344 Boxen (48/4 Racks) Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (13 cu.ft-Modelle) 4 1 Stück
11329351 Boxen (48/4 Racks) HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 13 Kubikfuß Volumen) 4 1 Stück
12918344 Boxen (80/4 Racks) Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (17 cu.ft-Modelle) 4 1 Stück
11339351 Boxen (80/4 Racks) HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 17 Kubikfuß Volumen) 4 1 Stück
12928344 Boxen (100/4 Racks) Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (23 cu.ft-Modelle) 5 1 Stück
11349351 Boxen (80/5 Racks) HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie 5 1 Stück
11810543 Boxen (75/3 Racks) Forma 88300; TSU300 3 1 Stück
11359351 Boxen (60/3 Racks) Revco UxF300; HFU300T 3 1 Stück
11820543 Boxen (100/4 Racks) Forma 88400; TSU400 4 1 Stück
11369351 Boxen (80/4 Racks) Revco UxF400; HFU400T 4 1 Stück
11830543 Boxen (125/5 Racks) Forma 88500; TSU500 5 1 Stück
11379351 Boxen (100/5 Racks) Revco UxF500; HFU500T 5 1 Stück
11840543 Boxen (150/6 Racks) Forma 88600; TSU600 6 1 Stück
17708049 Boxen (120/6 Racks) TSX- und TDE-Serie 6 1 Stück
11850543 Boxen (175/7 Racks) Forma 88700; TSU700 7 1 Stück
11399351 140 Boxen/7 Gestelle Revco UxF700; HFU700T 7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12908344 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. RSK13SD4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 €
    770.00 € / 1 Stück
    Sparen 20.00 €
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie die Lagerkapazität mit diesen Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte.
Mit Hilfe von Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte können Sie den vorhandenen Stauraum maximal nutzen. Die 2 in.-Boxen sind mit Trennwänden ausgestattet.
  • Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellteiler 100
Beschreibung Einlegebodensatz
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Silver
Aufnahmevermögen Boxen (48/4 Racks)
Material Edelstahl
Positionen 48
Form Rectangular
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (13 cu.ft-Modelle)
Anzahl Probengestelle 4
Enthält 4 Gestelle mit Schubladen und (48) 2-Zoll-Boxen mit 100 Unterteilungen
Produkttyp Einlegebodensatz
Einschübe 4 Tiers
Höhe (metrisch) 30.2 cm
Breite (metrisch) 14 cm