Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
Artikelnummer. 11558210
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
275 μl
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3.75mL
5,5 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Transparent
Verschlusstyp:
Konischer Einsatz (Polyspring)
Stecker
Stopfen
Stopfen/Kappe
Stopfen/Verschlusskappe
Menge:
100
100/Packung
1000
1000/Packung
200
200 Packungen
250/Packung
500
500/Packung
Auslaufprodukt
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Verschlusstyp Menge unitSize
11558210 1,25 ml Bernsteinfarben Stopfen/Kappe 200 Packungen 200 Stück
11901523 1,25 ml Durchsichtig Stecker 200 200 Stück
10407244 1,25 ml - Stecker 250/Packung 250 Stück
12480238 250 μl Durchsichtig Konischer Einsatz (Polyspring) Auslaufprodukt 100 Stück
12410248 275 μl Transparent Konischer Einsatz (Polyspring) 100/Packung 100 Stück
12460238 0,90 ml - Stecker 1000/Packung 1000 Stück
11995693 2,4 ml Durchsichtig Stecker 200 200 Stück
12463798 2,4 ml - Stecker 1000/Packung -
11905346 5,5 ml Durchsichtig Stecker 100/Packung 100 Stück
12440198 5,5 ml - Stecker Auslaufprodukt 100 Stück
15207308 3.75mL - Stecker 1000 -
12473588 1 ml Durchsichtig Stecker 1000/Packung 1000 Stück
11588210 1 ml - Stopfen/Verschlusskappe - 1000 Stück
12376858 2 ml - Stecker - 1000 Stück
12777887 2,5 ml Klar Stecker 500 500 Stück
11568210 5,5 ml Klar Stopfen 100 100 Stück
10492750 1,25 ml Transparent Stecker 500/Packung 500 Stück
11548210 1,25 ml Transparent Stopfen/Kappe 200 200 Stück
18 options
Artikelnummer. 11558210
Marke: Thermo Scientific™ 1NWV(A)C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
  • Polyethylen SepCap mit mittig angeordnetem sternförmigem Muster erleichtert das Durchstechen mit der Spritzennadel.
  • Das praktische Fläschchen-Kit enthält die gleiche Anzahl von Fläschchen und Verschlusskappen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Microsampling-Fläschchen für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp Karussell, 96 bzw. 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1-ml-Fläschen ohne Hals/Shell-Fläschchen mit PE-Kappe
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1,25 ml
Enthält PE-Cap
Flaschenhalstyp Ohne Hals
Rückstandsvolumen (metrisch) <81 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 1,25 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Stopfen/Kappe
Menge 200 Packungen
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 1 ml
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp 1 ml-Fläschchen ohne Hals/Shell-Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.