missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903

Artikelnummer. 17712378
Change view
Click to view available options
Farbe:
Edelstahl
Hellgrau
Einschubtyp:
Fest installiert
Herausziehbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Einschubtyp unitSize
17712378 Edelstahl Herausziehbar 1 Stück
17722378 Edelstahl Fest installiert 1 Stück
17732378 Hellgrau Fest installiert 1 Stück
17742378 Hellgrau Herausziehbar 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17712378

Marke: Justrite JCB60IS000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishing.

  • Wahlweise Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung
  • Auswahl zwischen fest installierten oder herausziehbare Einlegeböden

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) EN-Schrank 226-EN 2903
Länge (metrisch) 42 cm
Einschubtyp Herausziehbar
Breite (metrisch) 49 cm
Farbe Edelstahl
Material Stahl
Produkttyp Einlegeboden
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.