Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903
Click to view available options
Modell:
JCBS120S00.
JCBS60S000.
JCBSROLL00.
Länge (metrisch):
49 cm
109 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wahlweise Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung
- Auswahl zwischen fest installierten oder herausziehbare Einlegeböden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EN-Schrank 226-DE |
| Länge (metrisch) | 49 cm |
| Modell | JCBS60S000. |
| Breite (metrisch) | 42 cm |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Stahl |
| Produkttyp | Einlegeboden |