Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903, Perforated
Artikelnummer. p-7227246
Click to view available options
Länge (metrisch):
49 cm
109 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17782388
Marke: Justrite JCBS60LS00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
  • Wahlweise Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung
  • Auswahl zwischen fest installierten oder herausziehbare Einlegeböden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) EN-Schrank 226-EN 2903
Länge (metrisch) 49 cm
Einschubtyp Fest installiert
Breite (metrisch) 42 cm
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Produkttyp Einlegeboden