Learn More
Fisherbrand™ Einlegeböden für Fisherbrand™ Isotemp™ Mikrobiologische Inkubatoren und Öfen
Artikelnummer. 15876392 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
329 x 376 mm (12.95 x 14.80 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15876392 329 x 376 mm (12.95 x 14.80 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15876392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    133.00 € / 1 Stück
    Sparen 14.00 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Isotemp Schwerkraftinkubator, 2,6 cu. ft. (73,6238 l)
  • Material: Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Isotemp Schwerkraftinkubator, 2,6 cu. ft. (73,6238 l)
Material Edelstahl
Typ Regal
Abmessungen (L x B) 329 x 376 mm (12.95 x 14.80 in.)