Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren
Artikelnummer. p-4412777 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
11,4 in.
12,9 in.
14,8 in.
19,8 in.
20,2 in.
21,06 in.
Breite (angloamerikanisch):
11,4 in.
12,9 in.
14,8 in.
19,8 in.
20,2 in.
21,06 in.
38,74 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Fortgeschrittener Proteom-/Gen-Inkubator 400 l
Fortschrittlicher Proteom-/Gen-Inkubator 750 l
Heratherm Adv Prot Backofen 750I 400V
Heratherm Adv Prot Inkubator 100l
Heratherm Adv Prot Inkubator 180l
Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l
Heratherm Allgemeiner Inkubator 100L
Heratherm Allgemeiner Inkubator 180l
Heratherm Allgemeiner Inkubator 60 l
Heratherm Kompakter Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
Länge (angloamerikanisch):
12,9 in.
17,2 in.
20,7 in.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize Länge (angloamerikanisch)
11621571 11,4 in. 11,4 in. Heratherm Kompakter Inkubator 1 Stück -
10784222 14,8 in. 14,8 in. Heratherm Allgemeiner Inkubator 100L - 12,9 in.
10600601 12,9 in. 12,9 in. Heratherm Allgemeiner Inkubator 180l 1 Stück 12,9 in.
10841481 14,8 in. 14,8 in. Heratherm Allgemeiner Inkubator 60 l 1 Stück 12,9 in.
10363940 12,9 in. 12,9 in. Heratherm Adv Prot Inkubator 100l - 17,2 in.
10598290 12,9 in. 12,9 in. Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l 1 Stück 12,9 in.
10160060 19,8 in. 19,8 in. Heratherm Adv Prot Inkubator 180l 1 Stück 17,2 in.
12665316 21,06 in. 21,06 in. Fortgeschrittener Proteom-/Gen-Inkubator 400 l 1 Stück 20,7 in.
12675316 21,06 in. 38,74 in. Fortschrittlicher Proteom-/Gen-Inkubator 750 l 1 Stück -
12685316 21,06 in. 21,06 in. Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l - -
12605326 20,2 in. 20,2 in. Heratherm Adv Prot Backofen 750I 400V 1 Stück -
12695316 21,06 in. 21,06 in. Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l 1 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11621571 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50125605
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Perforierte Einlagen mit Drahtgeflecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heratherm Kompakter Inkubator
Typ Fach
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 1
Länge (metrisch) 18,03 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,4 in.
Breite (metrisch) 18,03 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 11,4 in.
Tiefe (metrisch) 28,9 cm