missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7209853 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16871455 20 μL 20 Mikroliter
16861455 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16871455

Marke: Proteintech 219091AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Adapter protein which may play a role in the regulation of apoptosis in response to PDGF.

Spezifikation

Antigen SHF
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.42 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SHF
Gen-Zugriffsnummer Q7M4L6, Q8CG80
Gen-Alias SHF
Gensymbole Shf
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SHF Fusion Protein Ag15083
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 362205, 435684, 90525
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.