Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-ShhN (SHH)-Zelllysate
Artikelnummer. 17125779
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17125779 5 x 96 Tests 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17125779
Marke: Invitrogen™ EMSHHCLX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Maus-ShhN (SHH) ELISA quantifiziert Ms ShhN in Mauszellen- oder -gewebelysaten.
Der Maus-ShhN (SHH) ELISA quantifiziert Ms ShhN in Mauszellen- oder -gewebelysaten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms ShhN. Funktionsprinzip der Methode Der Maus ShhN Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Maus-RAGE misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge ValidierungJede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Sonic Hedgehog (SHH) wird nur während der Embryogenese exprimiert und ist entscheidend für die Ausformung des frühen Embryos. Es wird als das induktive Schlüsselsignal bei der Ausformung des ventralen Neuralrohrs, der anterior-posterioren Extremitätenachse und der ventralen Somititen vermutet. Von drei menschlichen Proteinen, die sequenzielle und funktionelle Ähnlichkeit mit dem Sonic Hedgehog-Protein von Drosophila zeigen, ist dieses Protein diesem am ähnlichsten. Das Protein wird als Vorstufe hergestellt, die autokatalytisch aufgespalten wird; der N-terminale Anteil ist löslich und enthält die Signalaktivität, während der C-terminale Anteil an der Vorläuferverarbeitung beteiligt ist. Noch wichtiger ist, dass das C-terminale Produkt kovalent einen Cholesterinrest an das N-terminale Produkt anbindet, das N-terminale Produkt auf die Zelloberfläche beschränkt und so verhindert, dass es im sich entwickelnden Embryo frei diffundiert. Defekte in diesem Protein oder in seinem Signalweg sind eine Ursache für Holoprosencephalie (HPE), eine Störung, bei der das sich entwickelnde Vorderhirn nicht richtig in rechte und linke Hemisphäre getrennt wird. HPE manifestiert sich durch Gesichtsverformungen. Darüber hinaus wird angenommen, dass Mutationen in diesem Gen oder in seinem Signalweg für das VACTERL-Syndrom verantwortlich sein können, das durch vertebrale Defekte, Analatresie, tracheösophageale Fistel mit ösophagealer Atresie, radiale und renale Dysplasie, Herzanomalien und Extremitätenanomalien gekennzeichnet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 9530036O11Rik; Dsh; fc83d08; hedgehog; hemimelic extra toes; Hhg1; HHG-1; HLP3; HPE3; Hx; Hxl3; M100081; MCOPCB5; morphogen; Shh; Shh N-terminale prozessierte Signalisierungsdomänen; Shh unprozessierte N-terminale Signalisierungs- und C-terminale Autoprozessierungsdomänen; shh. L; shha; ShhN; ShhNC; ShhNp; kurze Ziffern; SMMCI; sonischer Igel; sonischer Igel a; sonischer Igel homolog; sonischer Igel L homolog; sonischer Igel Protein; sonischer Igel Protein 19 kDa Produkt; Sonischer Igel Protein A; Sonischer Igel Protein A N-Produkt; Sonischer Igel Protein N-Produkt; Sonischer Igel-Signalmolekül a; Sonisch-You; syu; TPT; TPTPS; vhh1; vhh-1; wu: fc83d08; XELAEV_18030676mg; Xhh; xshh; X-SHH
Assay-Bereich 4,92 bis 1200 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 5 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Cell Lysates
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q62226.
Gensymbol Shh
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte
Normen Standard
-Assay-Verdünnungskonzentrat
Biotinylierte Detektionsantikörper
SAV-HRP
Zelllysepuffer
Waschpuffer
Chromogen
Stopplösung
Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel SHH
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min