Learn More
Invitrogen™ Human ShhN (SHH) ELISA Kit
Artikelnummer. 15485123
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15485123
Marke: Invitrogen™ EHSHH
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human ShhN (SHH) ELISA quantitates Hu SHH in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SHH. Principle of the method The Human SHH solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Sonic Hedgehog (SHH) wird nur während der Embryogenese exprimiert und ist entscheidend für die Ausformung des frühen Embryos. Es wird als das induktive Schlüsselsignal bei der Ausformung des ventralen Neuralrohrs, der anterior-posterioren Extremitätenachse und der ventralen Somititen vermutet. Von drei menschlichen Proteinen, die sequenzielle und funktionelle Ähnlichkeit mit dem Sonic Hedgehog-Protein von Drosophila zeigen, ist dieses Protein diesem am ähnlichsten. Das Protein wird als Vorstufe hergestellt, die autokatalytisch aufgespalten wird; der N-terminale Anteil ist löslich und enthält die Signalaktivität, während der C-terminale Anteil an der Vorläuferverarbeitung beteiligt ist. Noch wichtiger ist, dass das C-terminale Produkt kovalent einen Cholesterinrest an das N-terminale Produkt anbindet, das N-terminale Produkt auf die Zelloberfläche beschränkt und so verhindert, dass es im sich entwickelnden Embryo frei diffundiert. Defekte in diesem Protein oder in seinem Signalweg sind eine Ursache für Holoprosencephalie (HPE), eine Störung, bei der das sich entwickelnde Vorderhirn nicht richtig in rechte und linke Hemisphäre getrennt wird. HPE manifestiert sich durch Gesichtsverformungen. Darüber hinaus wird angenommen, dass Mutationen in diesem Gen oder in seinem Signalweg für das VACTERL-Syndrom verantwortlich sein können, das durch vertebrale Defekte, Analatresie, tracheösophageale Fistel mit ösophagealer Atresie, radiale und renale Dysplasie, Herzanomalien und Extremitätenanomalien gekennzeichnet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q15465
Assay-Bereich 40.96 bis 10,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Kalibrierbereich 8 bis 10000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6469
Gensymbol HHG1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, SMMCI, TPT, TPTPS
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entwicklung
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym tcag7.582, HHG1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, SMMCI, TPT, TPTPS
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min