Learn More
SHIELD Scientific SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300
Artikelnummer. 17862244
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
400 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17862244 Extraklein -
17852234 Small -
17802254 Mittel 400 Stück
17842254 Groß 400 Stück
17822254 Extragroß 400 Stück
17802264 Größe 2X Large 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17862244 Lieferant SHIELD Scientific Lieferanten-Nr. 66 9251_10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
SHIELDskin CHEM™ gloves mark a new level of comfort and protection. SHIELDskin CHEM™ gloves have been designed for laboratory use to protect you from chemical hazards. Using a new CR/NBR blend and the double-dipping process, they protect you from hazards, without compromising comfort.
  • Brand signature: Red for chemical risk
  • Laboratory gloves for chemical protection
  • Neoprene/nitrile gloves
  • Non-sterile gloves
  • Maximum comfort
  • Compliance with the latest European standards
  • Category III PPE gloves (Regulation (EU) 2016/425)
  • Class 1 MDR (Regulation (EU) 2017/745)
  • Extra length from 300 mm (exceeds ISO 21420:2020+A1:2022)
  • Biohazard: ISO 374-5:2016
  • Biosafety: AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level  3)
  • Virus resistant (ISO 16604:2004 procedure B)
  • Extensively tested for chemical permeation according to ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test method EN 16523-1:2015+A1:2018)
  • Reduced risk of allergies
  • Double-walled protection afforded by the twinSHIELD™ technology
  • Packaging designed to comply with laboratory environments processes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL 0.25
Anwendungen Laboratory, Industrial
Farbe Red
Finger Thickness (English) 15.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.40 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile, Neoprene
Palm Thickness (English) 12.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 mm
Größe Extraklein
Dicke (angloamerikanisch) 7.9 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Art der Handschuhstulpe Beaded