missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Shiga toxin 2B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (028)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534836
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30534836 100 μL 100 Mikroliter
30535145 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534836

Marke: Invitrogen™ MA560353

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Shiga toxin 2B Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

Shiga-like toxin (verotoxin) is a toxin produced by some strains of Escherichia coli. Shiga-like toxin is named for its similarity to the AB5-type Shiga toxin produced by the bacteria Shigella dysenteriae. There are two known types-SLT1 and SLT2. The Shiga-like toxin is linked with hemolytic-uremic syndrome. Shiga-like toxin requires highly specific receptors on the cells' surface in order to attach and enter the cell. Species such as cattle, swine, and deer which do not carry these receptors may harbor toxigenic bacteria without any ill effect, dropping them in their feces, from where they may be distributed to humans. Shiga Like Toxin-2 Subunit B has nontoxic action, it is the functional region which binds to the receptor. Upon binding to the host cell receptor, the Shiga Like Toxin-2 Subunit B forms a pentamer. The Shiga Like Toxin-2 Subunit B can be useful in vaccine study, antibody test and other functional research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Shiga toxin 2B
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 028
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias Shiga toxin; Shigatoxin Type 2; Shigatoxin Type II; STX2; STX-2b; STX-IIb
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) stx2B protein (Met1-Asp89).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.