Learn More
Thermo Scientific Chemicals Shikimisäure, 98 %
Artikelnummer. p-3737364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533491 1 g Glasflasche 1 Gramm
10697924 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10533491
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132700010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 138-59-0 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-59-0
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
MDL-Nummer MFCD00066278
InChI-Schlüssel JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohexen-1-Carboxylat
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Shikimic acid
Schmelzpunkt 185.0°C to 191.0°C
Farbe Beige nach weiß oder grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 10, 458
Merck Index 15, 8619
Spezifischer Drehzustand − 180.00 (25.00°C c=4,H2O)
Spezifische Drehung − 180.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18g/100mL (20 c). Other solubilities: 2.25g/100mL abs.alcohol, 0.015g/100mL anhydr.ether, practically insoluble in chloroform, benzene and, petroleum ether
Formelmasse 174.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver