Learn More
Shikiminsäure, ≥98 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Zellbiologie und -analyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Shikimisäure |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 98 % |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 174.2 |
Physikalische Form | Fest |