missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Shikimisäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044144
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11361727

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04848.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 138-59-0 | C7H9O5- | 173.144 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Suitable for battery materials development.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 138-59-0
Summenformel C7H9O5-
Molekulargewicht (g/mol) 173.144
MDL-Nummer MFCD00066278
InChI-Schlüssel JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohexen-1-Carboxylat
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (-)-Shikimic acid
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Beilstein 4782717
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8480
Optische Drehung −175° (c=2 in Water)
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt