Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu GC-2010 Liner
Artikelnummer. 15239013
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Einlass-Liner PTV 3 Schikane
Gerader LVI-Einsatz mit Wolle
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15239013 Gerader LVI-Einsatz mit Wolle 5 Stück
15219013 Einlass-Liner PTV 3 Schikane 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239013 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 092292
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen.
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Produkttyp Gerader LVI-Einsatz mit Wolle
Beschreibung Aus Borosilikatglas
Innendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Shimadzu Geräte
Auskleidungsmaterial Borosilikatglas