Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split/Unsplitte-Liner mit mittlerem Schwanenhals
Artikelnummer. 12994011
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
GC Inlet Liner, Split/Splitless Liner mit mittlerem Gooseneck
GC-Einlass-Liner
Menge:
25/Packung
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Packungsgröße
12994011 GC-Einlass-Liner Je 1 1 Stück
12904021 GC-Einlass-Liner 25/Packung 25 Stück
12994001 GC Inlet Liner, Split/Splitless Liner mit mittlerem Gooseneck 5/Packung 5 Stück
12984011 GC-Einlass-Liner 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12994011 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 09208501
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner
Menge Je 1
Länge (metrisch) 95 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm