Learn More
Thermo Scientific™ Shodex™ Asahipak ODP-50Säule von Thermo Scientific
Artikelnummer. 11528630 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11528630
Marke: Thermo Scientific™ F7620003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kohlenstoffbeladung: 17 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit Analyse von Aminosäuren, Peptiden und Proteinen
Funktionalität/ Interaktionstyp Octadecyl
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 13
Porengröße 250 Å
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 17%
Säulentyp Mixed-Mode
Phase Normal- und Umkehrphase
Material Auf Polymerbasis
Typ Säule
Verfahren Umkehrphase HPLC