Learn More
Emma Safety Footwear Schnürsenkel
Artikelnummer. p-7114143
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Grau
Weiß
Länge (metrisch):
95 cm
120 cm
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 10635015
Marke: Emma Safety Footwear MM00006500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz/Grau.
Erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz/Grau.
Spezifikation
Farbe Schwarz, Grau
Länge (metrisch) 120 cm
Produkttyp Schnürsenkel