Learn More
Emma Safety Footwear Schnürsenkel
Artikelnummer. 10092154
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Grau
Weiß
Länge (metrisch):
95 cm
120 cm
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) unitSize
10092154 Weiß 95 cm 1 Paar
10635015 Schwarz, Grau 120 cm 1 Paar
10517504 Schwarz, Grau 95 cm -
10462665 Schwarz, Grau 95 cm -
10566944 Schwarz, Grau 95 cm 1 Paar
5 options
Artikelnummer. 10092154
Marke: Emma Safety Footwear MM00006100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz/Grau.
Erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz/Grau.
Spezifikation
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 95 cm
Produkttyp Schnürsenkel