Learn More
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, niedere Form
Beskrivning
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Highly translucent, particularly when filled with liquid
- Die Daumenmulde am Griff sorgt für Stabilität und der tropffreie Auslauf verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten
- Für Lebensmittel geeignet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Form | Kurz |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 50 ml |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 165 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 145 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?