Learn More
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, niedere Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduierungen:
25 ml
50 ml
250 ml
Packungsgröße:
12 Stück
36 Stück
48 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Highly translucent, particularly when filled with liquid
- Die Daumenmulde am Griff sorgt für Stabilität und der tropffreie Auslauf verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Form | Kurz |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 25 ml |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 116 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 90 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |