Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Chlor
Description
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Die Konzentration lässt sich direkt anhand der Farbveränderung mithilfe der auf dem Röhrchen aufgedruckten Skala ermitteln. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis:
Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Order Info
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Specifications
Specifications
| Gemessene Komponenten | Chlorine |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Weniger als 15 mg/l |
| Messbereich | 0,3 bis 5 |
| Anzahl Hübe | 20 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 20 s |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
| Röhrchentyp | Chlor 0,3/b2 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.