Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Artikelnummer. 10010022
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Schwefelwasserstoff
Schwefelwasserstoff 0,2/b
Schwefelwasserstoff 0,2 %/a
Schwefelwasserstoff 2/a
Schwefelwasserstoff 2/b
Schwefelwasserstoff 2 %/A
Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid 0,2 %/A
Messbereich:
0,2 bis 6ppm
0,2 bis 7 vol.%
0.2 bis 5 ppm
2 bis 200 ppm
2 bis 40 vol.%
2 bis 60 ppm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Packungsgröße
10010022 Schwefelwasserstoff 0,2/b 0,2 bis 6ppm 10 Stück
10473172 Schwefelwasserstoff 2/b 2 bis 60 ppm 10 Stück
10347892 Schwefelwasserstoff 0.2 bis 5 ppm 10 Stück
10388421 Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid 0,2 %/A 0,2 bis 7 vol.% 1 Stück
10153671 Schwefelwasserstoff 0,2 %/a 0,2 bis 7 vol.% 10 Stück
12951677 Schwefelwasserstoff 2 %/A 2 bis 40 vol.% 1 Stück
10559722 Schwefelwasserstoff 2/a 2 bis 200 ppm 1 Stück
15365442 Schwefelwasserstoff 2/a 2 bis 200 ppm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10010022 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    87.00 € / 10 Stück
    Sparen 17.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Gasdetektion
Anmerkung: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Schwefelwasserstoff 0,2/b
Typ Gas Detection Tube
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 mg/l
Messbereich 0,2 bis 6ppm
Anzahl Hübe 1
Menge 10
Reaktionszeit 55 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 59 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 15 bis 40 °C