Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Perchlorethylen
Artikelnummer. 12816673
Change view
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Perchlorethylen 0,1/a
Perchlorethylen 10/b
Perchlorethylen 2/a
Messbereich:
0,5 bis 4 ppm
10 bis 500 ppm
2 bis 300 ppm
Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 mg/l
5 bis 12 mg/l
Weniger als 25 mg/l
Anzahl Hübe:
1/5
3
3/9
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Luftfeuchtigkeitsbereich Anzahl Hübe unitSize
12816673 Perchlorethylen 10/b 10 bis 500 ppm 5 bis 12 mg/l 3 1 Stück
10038950 Perchlorethylen 2/a 2 bis 300 ppm Weniger als 25 mg/l 1/5 10 Stück
10570773 Perchlorethylen 0,1/a 0,5 bis 4 ppm 30 mg/l 3/9 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 12816673
Marke: Dräger™ CH30701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
  2. Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Gemessene Komponenten Perchlorethylen 10/b
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 12 mg/l
Messbereich 10 bis 500 ppm
Anzahl Hübe 3
Menge 10
Reaktionszeit 40 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 59 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 15 bis 40 °C