Learn More
Dräger™ Kurzzeitdetektorröhren - Phosphin
Artikelnummer. 10085891
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Phosphin 0,01/a
Phosphin 0,1/C
Messbereich:
0,01 bis 1 ppm
0,1 bis 3 ppm
Luftfeuchtigkeitsbereich:
40 mg/l (max.)
Weniger als 20 mg/l
Anzahl Hübe:
1/3
3/10
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Luftfeuchtigkeitsbereich Anzahl Hübe unitSize
10085891 Phosphin 0,01/a 0,01 bis 1 ppm Weniger als 20 mg/l 3/10 10 Stück
15504943 Phosphin 0,1/C 0,1 bis 3 ppm 40 mg/l (max.) 1/3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085891 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101611
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Anruf Fisher Scientific™ Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 1-800-772-6733 .
  2. Vom Safety Equipment Institute (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Beschreibung Kurzzeit-Gasdetektorröhrchen
Gemessene Komponenten Phosphin 0,01/a
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 20 mg/l
Messbereich 0,01 bis 1 ppm
Anzahl Hübe 3/10
Menge 10
Reaktionszeit 2,5 bis 8 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 35,6 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 2 bis 40 °C