Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Toluol
Beschreibung
Glasdetektorröhren sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis:
Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
| Gemessene Komponenten | Toluol |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 bis 12 mg/l |
| Messbereich | 50 bis 400 |
| Anzahl Hübe | 5 |
| Menge | 10 |
| Reaktionszeit | 1,5 min |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 86 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 30 °C |
| Röhrchentyp | Toluol 50/a |