Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Toluol
Artikelnummer. 10681272
Click to view available options
Messbereich:
100 bis 1800
5–300 ppm
50 bis 400
Röhrchentyp:
Toluol 100/a
Toluol 50/a
Toluol 5/b
Luftfeuchtigkeitsbereich:
5 bis 12 mg/l
Nicht zutreffend
Weniger als 30 mg/l
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10681272
Marke: Dräger™ 8101731
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhren sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Hinweis:
Bei einigen Tests ist zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen erforderlich. Diese Röhrchen sind im Lieferumfang von je 10 Stück enthalten, wodurch die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert wird. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Toluol
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 30 mg/l
Messbereich 100 bis 1800
Anzahl Hübe 10
Menge 10
Reaktionszeit 1,5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Röhrchentyp Toluol 100/a