Learn More
Fisherbrand™ Short Thread Vial with Clear Glass
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination
Marke: Fisherbrand™ 11 09 0500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1.5mL
- Short Thread Vial
- 32 x 11.6mm
- Clear glass
- 1st hydrolytic class
- Wide opening