Learn More
Corning™ Serologische Shorty Stripette™ Pipetten
Speziell für kleine Räume
66.67 € - 103.46 €
Spezifikation
Genauigkeit | ± 2 % |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei |
Material | PS (Polystyrol) |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11353635
|
Corning™
4103 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10328539
|
Corning™
4102 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Shorty Stripetten sind kürzer als normale serologische Pipetten und deshalb bei beengten Raumverhältnissen wie beispielsweise unter Abzugshauben besser zu handhaben.
- 32 % kürzer als standardmäßige Corning Stripette® Pipetten
- Das einteilige Design verringert das Risiko von Partikeln
- Der aufgedruckte Streifen vergrößert den Meniskus und erleichtert das Ablesen des Volumens
- Steril, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoffverpackung
- Nicht-pyrogen
- Nicht zytotoxisch
Bestellinformation
Individually wrapped in paper/plastic
Spezifikation
± 2 % | |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
Individually Wrapped | |
Serologische Pipette |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
Rund | |
22 cm | |
Single-use |