Learn More
SHOWA™ 7500PF Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 16445434
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16445434 2XL 90 Stück
16435434 Extraklein 100 Stück
16415434 Klein 100 Stück
16405434 Mittel 100 Stück
16495424 Groß 100 Stück
16425434 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16445434 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 7500PF11XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00 €
    25.48 € / 90 Stück
    Sparen 13.52 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Nitril-Einweghandschuhe zu wettbewerbsfähigen Preisen, die sich anfühlen wie eine zweite Haut und so die Ermüdung der Hände erheblich reduzieren.
  • Latexfrei, 100 % Nitril
  • Economy-Klasse
  • Puderfrei
  • Gerollte Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
  • Der Handschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut, damit wird die Ermüdung der Hände erheblich reduziert
  • Ideal für industrielle Anwendungen wie Labor, Reinraum, Lebensmitteldienstleistungen, Pharmazie, Luft- und Raumfahrt, Versorgungsunternehmen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Normen: FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 und D5526, ASTM D5511, ASTM D5526
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 2XL
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Modell 7500PF XXL
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm