Learn More
SHOWA™ NSK24™ Chemisch beständige nitrilbeschichtete Handschuhe, blau
Artikelnummer. 17821211
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17821211 9 12 Paare
17811211 8 12 Paare
17831211 10 12 Paare
17841211 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17821211 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. NSK2409M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 €
    92.11 € / 12 Paare
    Sparen 22.89 €
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdichter Nitrilhandschuh mit Strickfutter bietet Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren.
Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren.
  • Flexibilität und Fingerbeweglichkeit sind bei schwereren Handschuhen nicht zu finden
  • Die raue Oberflächenstruktur sorgt selbst bei öligen und nassen Anwendungen für Griffsicherheit
  • Innenhandschuh aus Baumwolle sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz
  • Farbe: Blau
Compliance
Datentests sind auf Anfrage verfügbar.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199, ASTM D5526
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE
Chlorinated Nein
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemical Protection Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 4112X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für ölige, fettige Anwendungen, Raffinerien, Kanalisationsreinigung, Hochseefischerei, Umgang mit nassem Zement, Schutz vor sechswertigem Chrom, Schutz vor Kraftstoffen, Lackierung, Mauerwerk und Lebensmittelanwendung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Baumwolle/Polyester
Auskleidung Gefüttert
Modell NSK24-09.
Serie SHOWA™ NSK24 Blau
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm